Wichtige Dokumente
AB5320C3
Sigma-Aldrich
Anti-NG2-Chondroitinsulfat-Proteoglykan-Antikörper, Cy3-Konjugat
from rabbit, CY3 conjugate
Synonym(e):
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Allgemeine Beschreibung
Das integrale Membranprotein NG2 ist ein Chondroitinsulfat-Proteoglykan mit hohem Molekulargewicht. Es ist auf den Oberflächen einer ungewöhnlichen Klasse von Gliazellen im sich entwickelnden und ausgereiften Zentralnervensystem zu finden, welche die Eigenschaften von Oligodendrozyten-Vorläuferzellen (d. h. O-2A-Progenitorzellen) aufweisen. NG2 wird außerdem auf den Oberflächen von Chondroblasten, auf proliferierenden Kapillarendothelzellen, auf manchen humanen Melanom-Zelllinien und bei kindlicher akuter lymphatischer Leukämie auf leukämischen Blasten gefunden. Das Proteoglykan NG2 spielt wahrscheinlich eine Rolle für die Regulierung der Zellmotilität, die Ausbildung axonaler Ausläufer und die zellulären Antworten auf den Thrombozytenwachstumsfaktor.
Spezifität
Dieser Antikörper identifiziert das intakte Proteoglykan und Hauptprotein mittels WB und ELISA. Wenn Oligodendrozyten-Vorläuferzellen (d.h. O-2A Progenitorzellen) lebend gefärbt werden, erscheint die Färbung als Aggregate an der Zelloberfläche. Dieser Antikörper färbt differenzierte Oligodendrozyten nicht gut an.
Immunogen
Immunaffinitätsgereinigtes NG2 Chondroitinsulfat-Proteoglykan der Ratte
Anwendung
Der Anti-NG2-Chondroitinsulfat-Proteoglykan-Antikörper, Cy3-Konjugat, ist ein Antikörper gegen das NG2-Chondroitinsulfat-Proteoglykan zur Verwendung in ICC und IHC.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie an Oligodendrozyten-Vorläuferzellen der Ratte.
Immunozytochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:100 dieses Antikörpers wurde NG2 in Oligodendrozyten-Vorläuferzellen der Ratte nachgewiesen. Durchgeführt ohne Triton.
Zielbeschreibung
Der unkonjugierte Eltern-Antikörper (Best.-Nr. AB5320) hat ein beobachtetes Molekulargewicht von ~ 270–300 kDa.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper, konjugiert an Cy3, in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Oligodendrozyten-Vorläuferzellen von Ratte oder Mensch
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nadine Reichhart et al.
Diabetologia, 60(1), 202-211 (2016-10-06)
Although the renin-angiotensin system plays an important role in the progression of diabetic retinopathy, its influence therein has not been systematically evaluated. Here we test the suitability of a new translational model of diabetic retinopathy, the TetO rat, for addressing
Tamás Kovács-Öller et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-09)
The nervous system demands an adequate oxygen and metabolite exchange, making pericytes (PCs), the only vasoactive cells on the capillaries, essential to neural function. Loss of PCs is a hallmark of multiple diseases, including diabetes, Alzheimer's, amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
Yi Sun et al.
Science translational medicine, 13(604) (2021-07-30)
The immature and dysfunctional vascular network within solid tumors poses a substantial obstacle to immunotherapy because it creates a hypoxic tumor microenvironment that actively limits immune cell infiltration. The molecular basis underpinning this vascular dysfunction is not fully understood. Using
Daniel Bormann et al.
Nature communications, 15(1), 6232-6232 (2024-07-24)
Neuroglia critically shape the brain´s response to ischemic stroke. However, their phenotypic heterogeneity impedes a holistic understanding of the cellular composition of the early ischemic lesion. Here we present a single cell resolution transcriptomics dataset of the brain´s acute response
Yaoru Li et al.
Journal of neurochemistry, 143(1), 87-99 (2017-08-05)
Post-stroke angiogenesis facilitates neurovascular remodeling process and promotes neurological recovery. Proangiogenic effects of Salvianolic acids (Sals) have been reported in various ischemic disorders. However, the underlying mechanisms are still poorly understood. Previous studies of our laboratory have demonstrated that activating