Wichtige Dokumente
05-118
Sigma-Aldrich
Anti-FGF-2/basic-FGF-Antikörper, Klon bFM-2
clone bFM-2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, fibroblast growth factor 2, fibroblast growth factor 2 (basic), heparin-binding growth factor 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
bFM-2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, bovine, human, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Basic-FGF (FGF2) gehört zur Familie der Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (FGF). FGF-Familienmitglieder binden Heparin und weisen umfassende mitogene und angiogene Wirkungen auf. FGF2 ist an verschiedenen biologischen Abläufen beteiligt, z. B. Entwicklung von Gliedmaßen und Nervensystem, Wundheilung und Tumorwachstum. FGF2-mRNA enthält mehrere Polyadenylierungsstellen und wird alternativ von AUG- und Nicht-AUG(CUG)-Initiationskodonen umgewandelt, was zu fünf verschiedenen Isoformen mit unterschiedlichen Eigenschaften führt. Die durch CUG initiierten Isoformen befinden sich im Zellkern und sind für die intrakrine Wirkung verantwortlich. Die durch AUG initiierte Form ist überwiegend zytosolisch und für die parakrine und autokrine Wirkung dieses FGF verantwortlich.
Dieser Antikörper kann mit nativem und hitzeinaktiviertem basic-FGF kreuzreagieren, aber neutralisiert die biologische Aktivität nicht. Upstate empfiehlt Anti-FGF-2/basic-FGF, neutralisierend (Katalognr. 05-117) für eine Neutralisationswirkung.
Spezifität
Dieser Antikörper weist FGF-2/basic-FGF nach.
Dieser hochspezifische Antikörper kreuzreagiert nicht mit saurem Rinder-FGF (FGF-1, HBGF-1).
Wichtiger Hinweis: Dieser Antikörper kann mit nativem und hitzeinaktiviertem basic-FGF kreuzreagieren, aber neutralisiert die biologische Aktivität nicht (Uteza, Y., 1999). Upstate empfiehlt Anti-FGF-2/basic-FGF, Klon bFM-1 (neutralisierend) (Katalognr. 05-117) für eine Neutralisationswirkung.
Immunogen
Aufgereinigter basic-FGF aus Rinderhirn (FGF-2, HBGF-2). Klon bFM-2.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunhistochemie:
Frühere Chargen dieses Antikörpers konnten gefrorene Hirnschnitte, fixiert in eiskaltem Ethanol:Essigsäure [95:5], immunfärben. Dieser Antikörper wird auch zu 10 μg/ml genutzt, um Paraffinschnitte zu färben (Matsuzaki, K., 1989).
Weisen Sie FGF-2/basic-FGF mit diesem Anti-FGF-2/basic-FGF-Antikörper, Klon bFM-2, nach, der zum Gebrauch in IH, RIA und WB validiert ist.
Qualität
Auf der Grundlage von basic-FGF (Katalognr. 01-114) beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen 100 ng FGF-2/basic-FGF, trägerfrei (Katalognr. 01-114) nach.
Zielbeschreibung
17,5 kDa
Physikalische Form
Ammoniumsulfatfällung und DEAE-Cellulose-Chromatografie
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit PBS, pH-Wert 7,4, aufgereinigt durch Ammoniumsulfatfällung und DEAE-Sephacryl-Chromatografie. Gefrorene Lösung.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Fetales Leber- oder Nierengewebe.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takashi Kobayashi et al.
The Journal of biological chemistry, 282(27), 19589-19597 (2007-05-12)
The interactions of heparan sulfate (HS) with heparin-binding growth factors, such as fibroblast growth factors (FGFs), depend greatly on the chain structures. O-Sulfations at various positions on the chain are major factors determining HS structure; therefore, O-sulfation patterns may play
Promoter regions involved in density-dependent regulation of basic fibroblast growth factor gene expression in human astrocytic cells.
Moffett, J; Kratz, E; Florkiewicz, R; Stachowiak, MK
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Immunolocalization and temporal distribution of cytokine expression during the development of vein graft intimal hyperplasia in an experimental model.
P L Faries, M L Marin, F J Veith, J A Ramirez, W D Suggs, R E Parsons, L A Sanchez, R T Lyon
Journal of Vascular Surgery null
Astrid Parenti et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 286(5), H1978-H1984 (2003-12-25)
Vessel wall remodeling is a complex phenomenon in which the loss of differentiation of vascular smooth muscle cells (VSMCs) occurs. We investigated the role of rat macrophage chemoattractant protein (MCP)-1 on rat VSMC proliferation and migration to identify the mechanism(s)
Y Uteza et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(6), 3126-3131 (1999-03-17)
We developed an experimental approach with genetically engineered and encapsulated mouse NIH 3T3 fibroblasts to delay the progressive degeneration of photoreceptor cells in dark-eyed Royal College of Surgeons rats. These xenogeneic fibroblasts can survive in 1. 5-mm-long microcapsules made of