Wichtige Dokumente
05-117
Sigma-Aldrich
Anti-FGF-2/basic-FGF-Antikörper (neutralisierend), Klon bFM-1
clone bFM-1, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, fibroblast growth factor 2, fibroblast growth factor 2 (basic), heparin-binding growth factor 2., GSK3 beta, GSK3B, Glykogensynthasekinase 3 beta, Glykogensynthasekinase 3β
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
bFM-1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
17.5 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, bovine, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotyp
IgG1κ
Eignung
not suitable for Western blot
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Fibroblastenwachstumsfaktor 2 (FGF-2) gehört zur Familie der Heparin-bindenden Wachstumsfaktoren. Er ist in den Zellen von mesodermalem und neuroektodermalem Ursprung sowie in verschiedenen Tumorzellen lokalisiert. FGF-2 existiert in vier Isoformen. Er besteht aus vier Cysteinresten, vielen basischen Resten und zwei aktiven Zentren. Das FGF-2-Protein besitzt eine trigonal-pyramidale Struktur, die von zwölf antiparallelen β-Blättern gebildet wird. Das FGF-2-Chromosom ist auf dem humanen Chromosom 4q28.1 lokalisiert.
Forschungsbereich: Krebs
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt die nicht denaturierte Form von FGF-2/basic-FGF. Er kreuzreagiert nicht mit acidic-FGF aus Rindern.
Dieser Antikörper ist hochgradig spezifisch für die nicht denaturierte Form von FGF-2/basic-FGF aus Rind, Mensch, Ratte und Maus. Kreuzreagiert nicht mit acidic-FGF aus Rindern.
Immunogen
Aufgereinigter basic-FGF aus Rinderhirn (HBGF-2). Klon bFM-1.
Epitop: A.S. 5-24
Anwendung
Anti-FGF-2/basic-FGF-Antikörper (neutralisierend), Klon bFM-1 wird wie folgt verwendet:
  • FGF2-Neutralisationsassay (6 oder 12 µg/ml)
  • In-vitro-Gefäßentstehungsassay (1000 ng/ml)
  • Immunmarkierung (1:200)
Biochem./physiol. Wirkung
Fibroblasten-Wachstumsfaktor 2 (FGF-2) spielt eine Rolle bei der embryonalen und fetalen Entwicklung von Wirbeltieren. Er agiert als Einleiter der Angiogenese und ist ein bekanntes Mitogen (in vitro) für eine Reihe von Zellen, einschließlich Fibroblasten und vaskuläre Endothelzellen. FGF-2 übt seine biologische Aktivität durch hochaffine Tyrosinkinaserezeptoren und niederaffine Heparinsulfatproteoglykane auf der Zelloberfläche aus. Er übt auf verschiedene Zellfunktionen, die an der Angiogenese beteilig sind, wie Proliferation, Integrinexpression, Migration und Proteinaseproduktion, eine autokrine Wirkung aus. FGF-2 ist an Wachstum, Migration, Differenzierung und Überleben einer Reihe von Zellen beteiligt. Die Bindung von FGF-2 an Heparin schützt FGF-2 vor der Denaturierung durch Hitze und Säure sowie vor proteolytischer Spaltung.
Qualität
Regelmäßig mittels Neutralisation von mehr als 50 % Wachstum von mit FGF-2/bFGF stimulierter FBHE beurteilt.
Neutralisation eines bFGF-Aktivitätsassays:
2,5 µg/ml dieser Antikörpercharge neutralisierten mehr als 40 % des Wachstums von mit 5 ng/ml FGF-2/bFGF stimulierter FBHE.
Zielbeschreibung
17,5 kDa
Physikalische Form
Ammoniumsulfatfällung und DEAE-Cellulose-Chromatografie
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in TBS. Proteinbestimmung mittels Bradford Mikrotiter-Assay mit Maus-IgG als Standard. Gefrorene Lösung.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Fetales Leber- oder Nierengewebe.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Genome-wide meta-analysis implicates mediators of hair follicle development and morphogenesis in risk for severe acne
Petridis C, et al.
Nature Communications, 5075, 9(1)-9(1) (2018)
A novel mechanism of sequestering fibroblast growth factor 2 by glypican in lipid rafts, allowing skeletal muscle differentiation.
Jaime Gutierrez,Enrique Brandan
Molecular and cellular biology null
T Korff et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 15(2), 447-457 (2001-02-07)
Paracrine interactions between endothelial cells (EC) and mural cells act as critical regulators of vessel wall assembly, vessel maturation and define a plasticity window for vascular remodeling. The present study was aimed at studying blood vessel maturation processes in a
Madalyn Hafenbreidel et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(13), 2907-2915 (2015-05-23)
Drug exposure results in structural and functional changes in brain regions that regulate reward and these changes may underlie the persistence of compulsive drug seeking and relapse. Neurotrophic factors, such as basic fibroblast growth factor (bFGF or FGF2), are necessary
G Seghezzi et al.
The Journal of cell biology, 141(7), 1659-1673 (1998-07-01)
FGF-2 and VEGF are potent angiogenesis inducers in vivo and in vitro. Here we show that FGF-2 induces VEGF expression in vascular endothelial cells through autocrine and paracrine mechanisms. Addition of recombinant FGF-2 to cultured endothelial cells or upregulation of