Merck
04-902
Sigma-Aldrich
Anti-HA-Tag-Antikörper, Klon DW2, Kaninchen, monoklonal
culture supernatant, clone DW2, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DW2, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates (common species)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Humanes Influenza-Hämagglutinin (HA) ist ein Oberflächen-Glykoprotein, das für die Infektiosität des humanen Virus erforderlich ist. Das HA-Tag wird aus dem HA-Molekül gewonnen, das den Aminosäuren 98-106 entspricht. Es wird häufig als allgemeines Epitop-Tag in Expressionsvektoren verwendet. Viele rekombinante Proteine wurden dazu entwickelt, das HA-Tag zu exprimieren, das die Bioaktivität oder Bioverteilung des rekombinanten Proteins scheinbar nicht stört. Dieses Tag erleichtert den Nachweis, die Isolierung und Aufreinigung der Proteine.
Spezifität
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
Erkennt rekombinante Proteine mit dem HA-Epitop-Tag. Die ersichtliche Molekülmasse bezieht sich auf das markierte Protein.
Immunogen
An KLH konjugiertes, synthetisches Peptid, das die Sequenz …CYPYDVPDY… enthält und aus dem Hämagglutinin(HA)-Protein des Influenzavirus gewonnenen wurde.
Anwendung
Der Anti-HA-Tag-Antikörper, Klon DW2, ist ein Antikörper gegen das HA-Tag zur Verwendung in WB.
Forschungskategorie
Epitop-Tags und Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000–1:2.000-Verdünnung dieser Charge wies das in HEK293-Zellen exprimierte Ha-getaggte WNT-1-Protein nach.
Qualität
Western-Blot-Analyse
Lysate aus nicht transfizierten (Bahn 1) und mit Ha-getaggtem WNT-1 transfizierten (Bahn 2) HEK293-Zellen wurden mittels Elektrophorese aufgetrennt, auf Nitrocellulose übertragen und mit Anti-HA-Tag, Klon DW2, (Verdünnung 1:1.000) getestet.
Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem veranschaulicht.
Der Pfeil zeigt das Ha-getaggte Protein (~49 kDa). Die ersichtliche Molekülmasse bezieht sich auf das markierte Protein.
Zielbeschreibung
Verschiedene
Verlinkung
Ersetzt: 05–902
Physikalische Form
Kulturüberstand in 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Empfohlene Handhabung: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HA-getaggtes WNT-1-Protein.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ivonne Melano et al.
Viruses, 13(7) (2021-08-11)
Amino acids have been implicated with virus infection and replication. Here, we demonstrate the effects of two basic amino acids, arginine and lysine, and their ester derivatives on infection of two enveloped viruses, SARS-CoV-2, and influenza A virus. We found
Ivonne Melano et al.
International journal of molecular sciences, 25(1) (2024-01-11)
How ACE2 functions as the major host receptor of SARS-CoV-2 despite having low expression in the lungs is still unknown. To facilitate the development of therapeutic strategies against coronaviruses, gaining a deeper comprehension of the molecular mechanism of SARS-CoV-2 infection
Elinn Johansson et al.
Cell reports, 20(7), 1641-1653 (2017-08-17)
Hypoxia-inducible factors enhance glioma stemness, and glioma stem cells have an amplified hypoxic response despite residing within a perivascular niche. Still, little is known about differential HIF regulation in stem versus bulk glioma cells. We show that the intracellular domain
Saikat Bhattacharya et al.
Nature communications, 12(1), 6452-6452 (2021-11-10)
The RNA recognition motif (RRM) binds to nucleic acids as well as proteins. More than one such domain is found in the pre-mRNA processing hnRNP proteins. While the mode of RNA recognition by RRMs is known, the molecular basis of
Wen-Chi Su et al.
Journal of virology, 92(4) (2017-11-24)
Virus replication is mediated by interactions between the virus and host. Here, we demonstrate that influenza A virus membrane protein 2 (M2) can be ubiquitinated. The lysine residue at position 78, which is located in the cytoplasmic domain of M2