Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
04-858
Sigma-Aldrich
Anti-Histon H4-Antikörper, pan, Kaninchen, monoklonal
culture supernatant, clone 62-141-13, Upstate®
Synonym(e):
H4, Histone H4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
62-141-13, monoclonal
Speziesreaktivität
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... H4C1(8359)
Allgemeine Beschreibung
Dieser Antikörper erkennt Histon H4 unabhängig von posttranslationalen Modifikationen.
Spezifität
Erkennt Histon H4.
Immunogen
Epitop: A.S. 25-28
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 17–28 von Histon H4 entspricht. Das Epitop wurde auf den Resten 25–28 lokalisiert.
Anwendung
Der Anti-Histon H4-Antikörper pan ist ein monoklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Histon H4 und wurde für die Verwendung in ChIP, WB und Mplex validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunblot-Analyse:
Eine 1:100.000-Verdünnung einer früheren Charge wies nichtmodifiziertes rekombinantes Histon-H4-Protein (Katalognr. 14-412) und Histon H4 in Säureextrakten von sowohl unbehandelten HeLa-Zellen als auch mit Natriumbutyrat (hyper-acetyliert) oder Colcemid (hyper-phosphoryliert) behandelten Zellen nach (Abbildung B).
Chromatin-Immunpräzipitation:
Ein unabhängiges Labor nutzte eine frühere Charge dieses Antikörpers bei der Chromatin-Immunpräzipitation (Assac, C., 2006).
Multiplex:
Serienverdünnungen einer früheren Charge wurden mit Histon-Peptiden mit verschiedenen nichtmodifizierten Peptiden im Bereich des Aminoterminus von an Luminex®-Mikrosphären konjugiertem Histon H4 inkubiert. Der Antikörper erkannte sowohl modifizierte als auch nichtmodifizierte Peptide.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an HeLa-Zellen-Säureextrakt beurteilt.
Zielbeschreibung
10 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 05-858
Physikalische Form
Kulturüberstand in 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Empfangsdatum bei -20 °C 1 Jahr haltbar.
Für eine maximale Rückgewinnung des Produkts das Fläschchen vor dem Entfernen des Deckels zentrifugieren. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Rekombinantes Histon H4 (Katalognr. 14-412) oder HeLa-Zellen-Säureextrakt.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Multiple forms of H4 histone mRNA in human cells.
Lichtler, A C, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 77, 1942-1946 (1980)
Yuzhi Wang et al.
Breast cancer research : BCR, 20(1), 83-83 (2018-08-04)
Although numerous studies have reported that tricho-rhino-phalangeal syndrome type I (TRPS1) protein, the only reported atypical GATA transcription factor, is overexpressed in various carcinomas, the underlying mechanism(s) by which it contributes to cancer remain unknown. Both overexpression and knockdown of
Deepika Jaiswal et al.
G3 (Bethesda, Md.), 7(12), 3971-3982 (2017-10-27)
The conserved yeast histone methyltransferase Set1 targets H3 lysine 4 (H3K4) for mono, di, and trimethylation and is linked to active transcription due to the euchromatic distribution of these methyl marks and the recruitment of Set1 during transcription. However, loss
Tetsuro Komatsu et al.
Journal of virology, 86(12), 6701-6711 (2012-04-13)
In infected cells, the chromatin structure of the adenovirus genome DNA plays critical roles in its genome functions. Previously, we reported that in early phases of infection, incoming viral DNA is associated with both viral core protein VII and cellular
Mark M Painter et al.
Journal of virology, 91(24) (2017-10-13)
Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) establishes transcriptionally silent latent infections in resting memory T cells and hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs), which allows the virus to persist in infected individuals despite antiretroviral therapy. Developing in vitro models of