07-108
Anti-Histon H4-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
Xenopus, mouse, avian, chicken, human, bovine
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... H4C1(617905)
frog ... H4C1(549623)
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Histone
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Western-Blot-Analyse:
0,1–0,5 μg/ml dieser Charge wies Histon H4 in Säureextrakten von HeLa-Zellen nach, die mit 5 mmol/l Natriumbutyrat behandelt wurden. Diese Charge kreuzreagiert nicht mit Histon H2A, Histon H2B oder Histon H3.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa-Zellextrakt.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable