Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
03-110
Sigma-Aldrich
RIPAb+ Ago2 – durch RIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
ascites fluid, from mouse
Synonym(e):
Argonaute-2, Eukaryotic translation initiation factor 2C, Slicer protein, Piwi domain protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.52
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine
Hersteller/Markenname
RIPAb+
Upstate®
Methode(n)
RIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
AGO2 (Argonautenprotein-2), auch als eukaryotischer Translationsinitiationsfaktor 2C (EIF2C2) bekannt, ist eine essenzielle Komponente der siRNA-gesteuerten RNA-Interferenz (RNAi)-Antwort. AGO2 ist eine Endonuklease, die für das Auseinanderwickeln des siRNA-Duplexes und die Anordnung von siRNA zu RNA-induced-silencing-complexes (RISC) erforderlich ist. AGO2 interagiert mit durch seine Piwi-Domäne mit DICER1. Es wird angenommen, dass diese Piwi-Domäne durch einen ähnlichen Mechanismus wie RNASE H eine RNA-Spaltungsaktivität bereitstellt. Die AGO2-Aktivität ist notwendig für die Embryonenentwicklung sowie für das RNA-vermittelte Gene-Silencing (RNAi).
Spezifität
Erkennt Ago2.
Immunogen
An KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid, das die Sequenz YSGAGPALAPPAPPPPIQG enthält.
Anwendung
RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitation (microRNA):
Aus HeLa-Zellen (2 x 107 Zelläquivalente je IP) präpariertes RIP-Lysat wurde einer Immunpräzipitation mit entweder 5 µl normalem Maus-IgG oder 5 µl Anti-Ago2-Antikörper und dem Magna RIP® RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitationskit (Art.- Nr. 17-700) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation der Ago2-assoziierten microRNA wurde mit dem TaqMan microRNA-Assay, hsa-miR-23a, verifiziert. (Siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich auf das Protokoll Magna RIP (Art.- Nr. 17-700) oder EZ-Magna RIP (Art.- Nr. 17-701) für experimentelle Details.
Immunpräzipitation aus RIP-Lysat:
Daten einer repräsentativen Charge.
Ein RIP-Lysat aus HeLa-Zellen (2 x 106 Zelläquivalente je IP) wurde einer Immunpräzipitation mit entweder 0,5 µl normalem Maus-IgG oder Anti-Ago2-Antikörper unterzogen. Die ausgefällten Proteine (Bahn 1: Maus-IgG, Bahn 2: Anti-Ago2) und das HeLa-Ganzzelllysat (Bahn 3) wurden mittels Elektrophorese aufgetrennt, auf Nitrocellulose übertragen und mit dem Anti-Ago2-Antikörper (Verdünnung 1:5.000) getestet.
Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Maus-Sekundärantikörper der Ziege und Chemilumineszenz-Nachweis visualisiert.
(Siehe Abbildungen).
Dieses durch RIP validierte RIPAb+-Ago2-Antikörper- und Primer-Set enthält praktischerweise den Antikörper und die spezifischen Kontroll-PCR-Primer.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-Metabolismus und Bindungsproteine
RNA-Bindungsprotein (RBP)
Verpackung
10 Assays je Set. Empfohlene Verwendung: ~5 μl Antikörper je RIP (abhängig vom biologischen Kontext).
Qualität
RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitation:
Aus HeLa-Zellen (2 x 107 Zelläquivalente je IP) präpariertes RIP-Lysat wurde einer Immunpräzipitation mit entweder 5 µl normalem Maus-IgG oder 5 µl Anti-Ago2-Antikörper und dem Magna RIP® RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitationskit (Art.- Nr. 17-700) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation der Ago2-assoziierten RNA wurde mittels qPCR unter Verwendung von RIP-Primern, FOS, verifiziert (siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich auf das Protokoll Magna RIP (Art.- Nr. 17-700) oder EZ-Magna RIP (Art.- Nr. 17-701) für experimentelle Details.
Zielbeschreibung
100 kDa
Physikalische Form
Anti-Ago2 (monoklonales Maus-IgG1κ). Ein Fläschchen mit 50 µl Aszitesflüssigkeit mit 0,05 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
Normales Maus-IgG. Ein Fläschchen mit 125 μg aufgereinigtem Maus-IgG in 125 µl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
RIP-Primer, FOS. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μM jedes spezifischen Primers für das humane FOS-Gen. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: GAG AGC TGG TAG TTA GTA GCA TGT TGA
REV: AAT TCC AAT AAT GAA CCC AAT AGA TTA GTT A
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Einschließlich Maus-IgG-Antikörper als Negativkontrolle und für humanes FOS spezifische Kontrollprimer.
Rechtliche Hinweise
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manman Li et al.
American journal of cancer research, 10(1), 38-59 (2020-02-18)
MicroRNAs (miRNAs) are short and non-coding RNAs binding to 3'UTR of target mRNAs to downregulate their expression. Recent studies have shown that miRNAs indirectly regulated alternative splicing (AS) by targeting splicing factors and caused shifts in splicing patterns of target
Mickie Takagi et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 110(2), 91-100 (2003-09-30)
Haemophilus influenzae type b (Hib) causes invasive infections in infants and young children. Vaccines consisting of Hib capsular polysaccharide (polymer of ribosylribitol phosphate [PRP]) conjugated to a protein are effective in the prevention of such infections. The production of capsular
Huajun Jiang et al.
Atherosclerosis, 243(2), 523-532 (2015-11-03)
Low-density lipoprotein receptor (LDLR) mediates endocytosis of LDL particles and is important in maintaining plasma cholesterol levels, thus its expression is under extensive regulation at multiple levels, including transcriptional and posttranscriptional regulation by transcription factors (TFs) and RNA-binding proteins (RBPs).
Guoli Shao et al.
International journal of oncology, 54(5), 1665-1675 (2019-03-01)
Accumulating evidence has demonstrated that long non‑coding RNAs (lncRNAs) play important roles in the pathogenesis and development of diverse types of human disorders. Cancer susceptibility candidate 9 (CASC9), a gene encoding a lncRNA, has frequently been reported to be dysregulated and
Xia Zheng et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 51(3), 1340-1353 (2018-11-28)
The Warburg effect is one of the main metabolic features for cancers, with long non-coding RNA (lncRNA) being involved as a class of crucial regulators. Our previous studies have shown that ginsenoside 20(S)-Rg3, an active saponin monomer extracted from red