Alle Fotos(1)
Key Documents
02-104
Sigma-Aldrich
Rinderhypophysenextrakt – 150 mg
Upstate®, suitable for cell culture
Synonym(e):
Bovine Extract, Bovine Pituitary Extract
About This Item
UNSPSC-Code:
12352205
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Sterilität
sterile; 0.2 μm filtered
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Aufnahme
sample type epithelial cells
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Das Rinderhypophysenextrakt zur Verwendung als Zellkulturmedienergänzung ist in einem 150-mg-Format erhältlich und wurde für die Zellkultur optimiert und validiert.
Für die Verwendung als Zellkulturmedienergänzung bestimmt.
Qualität
Regelmäßige Beurteilung in einem 5-tägigen Wachstumsassay mit fetalen Rinderherz-Endothelzellen
Physikalische Form
Aus sterilem Wasser mit NaCl lyophilisiert
Lagerung und Haltbarkeit
Lyophilisiert: Bei 4 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Rehydriert: Bei -20 °C 3 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Direct analysis of growth factor requirements for isolated human fetal hepatocytes.
Hoshi, H, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology, 23, 723-732 (1987)
Direct mitogenic effects of insulin, epidermal growth factor, glucocorticoid, cholera toxin, unknown pituitary factors and possibly prolactin, but not androgen, on normal rat prostate epithelial cells in serum-free, primary cell culture.
McKeehan, W L, et al.
Cancer Research, 44, 1998-2010 (1984)
Clonal growth of normal human epidermal keratinocytes in a defined medium.
Tsao, M C, et al.
Journal of Cellular Physiology, 110, 219-229 (1982)