Merck
GF316
Sigma-Aldrich
EGF-Protein, human, rekombinant, tierfrei
This Recombinant animal free human EGF is manufactured using all non-animal reagents.
Synonym(e):
Epidermal Growth Factor, Urogastrone
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Verunreinigungen
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Der epidermale Wachstumsfaktor (EGF) ist eine der Grundlagen der EGF-Familie, zu der auch TGFα, Amphiregulin (AR), Betacellulin (BTC), Epireulin (EPR), der heparinbindende EGF-ähnliche Wachstumsfaktor (HB-EGF), Epigen und die Neureguline 1-6 (NRG) gehören. EGF ist ein wirksamer Wachstumsfaktor, der die Proliferation verschiedener epidermaler und epithelialer Zellen stimuliert. Zudem hemmt EGF die Magensekretion und ist an der Wundheilung beteiligt. Bei EGF erfolgt die Signalübertragung durch den Rezeptor c-erbB, der ein Tyrosinkinase-Rezeptor der Klasse 1 ist. Dieser Rezeptor bindet auch TGF-α und VGF (Vacciniavirus-Wachstumsfaktor). Rekombinanter humaner EGF ist ein globuläres 6-kDa-Protein, das 53 Aminosäurereste mit 3 intramolekularen Disulfidbindungen enthält.
Produktherkunft: E. coli
Spezifität
Kreuzreaktivität
Kuh, Hamster, Affe, Maus, Schwein, Kaninchen, Ratte
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Qualität
Bioaktivitätsassay: Der ED50-Wert wurde unter Verwendung von balb/c-3T3-Zellen mit einem Zellproliferationsassay bestimmt und beträgt ≤ 0,1 ng/ml, was einer spezifischen Aktivität von ≥ 1 x 107 Einheiten/mg entspricht
Physikalische Form
Das Produkt wird vor der Lyophilisierung durch einen 0,2-µm-Filter filtriert.
Rekombinanter, tierfreier humaner EGF-3 wird unter Verwendung von Reagenzien hergestellt, die nicht von Tieren stammen.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahrt werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fei Qian et al.
Molecular carcinogenesis, 58(4), 500-510 (2018-11-21)
HMGB1-RAGE signaling plays an integral role in inflammation-driven carcinogenesis. In the present study, we showed that RAGE has direct association with K-Ras following HMGB1 exposure in colorectal cancer (CRC) cells. Immunofluorescence analysis revealed a significant co-localization between RAGE and K-Ras
María Dolores Montalvo-Parra et al.
Heliyon, 6(10), e05178-e05178 (2020-10-20)
The harvesting of corneal endothelial cells (CEC) has received special attention due to its potential as a therapy for corneal blindness. The main challenges are related to the culture media formulation, cellular density at the primary isolation, and the number