Wichtige Dokumente
L-022
Lamotrigin-13C, 15N4 -Lösung
500 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
500 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1[15n][13c]([15NH2])[15n][15n]c1-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)/i9+1,13+1,14+1,15+1,16+1
InChIKey
PYZRQGJRPPTADH-JCDNYDJVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Quantitative Analyse in der pharmazeutischen Forschung: Der Einsatz von Lamotrigin-¹³C, ¹⁵N₄ in neuropharmakologischen Studien wird durch seine Rolle bei der Verbesserung der Präzision von Quantifizierungsmethoden für Medikamente und Metaboliten mittels LC-MS/MS hervorgehoben. Diese Anwendung demonstriert die Bedeutung stabiler isotopenmarkierter Verbindungen für die Gewährleistung von Genauigkeit und Zuverlässigkeit in Studien zum Arzneimittelstoffwechsel (Li et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup