Merck
L-023
Supelco
Levetiracetam-D6 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Deuterierte Levetiracetam-Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D6H8N2O2
Molekulargewicht:
176.25
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/i1D3,2D2
InChIKey
HPHUVLMMVZITSG-ZBJDZAJPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieser zertifizierte Lösungsstandard eignet sich u. a. für folgende Anwendungen: als interner Standard für die Quantifizierung des Levitiracetamgehalts in biologischen Matrizen, wie Urin, oder für isoptrope Verdünnungsmethoden mittels LC/MS oder GC/MS für die klinische Toxikologie, Urin-Drogenkontrolle oder forensische Analysen. Levetiracetam, das unter dem Handelsnamen Keppra® vertrieben wird, ist ein Antiepileptikum, das vorwiegend zur Behandlung von Krampfanfällen und gelegentlich auch von neuropathischen Schmerzen eingesetzt wird.
Anwendung
  • Therapeutische Überwachung von Arzneimitteln: Levetiracetam-D₆-Lösung wird als stabile Isotopenmarkierung in der vollständig validierten Methode zur Bestimmung der Lacosamid-Konzentration in menschlichem Plasma verwendet. Mithilfe der Gaschromatographie mit Massenspektrometrie unterstützt diese Technik die präzise therapeutische Arzneimittelüberwachung und gewährleistet eine optimale Dosierung und Verwaltung von Epilepsiebehandlungen (Nikolaou et al., 2015).
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Keppra is a registered trademark of UCB Pharma, S.A.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup