Merck
Y0001030
Lamotrigin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-(2,3-Dichlor-phenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin, GI 267119X
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7Cl2N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lamotrigine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Nc1nnc(c(N)n1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
InChIKey
PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Lamotrigine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Antikonvulsivum
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Stacey Shim et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 347(2), 487-496 (2013-08-30)
Carisbamate and lamotrigine are anticonvulsants that act on neuronal voltage-gated sodium channels. Carisbamate has shown antidepressant-like effects in animal models of depression, and lamotrigine is a mood stabilizer with a therapeutic effect in depressive episodes of patients with bipolar disorder.
Shai Sandalon et al.
Experimental eye research, 115, 47-56 (2013-07-03)
Voltage gated sodium channels (Nav), are proposed mediators of neuronal damage in ischemic and excitotoxicity disease models. We evaluated the neuroprotective effects of lamotrigine, a Nav blocker, in the acute and chronic rat ocular hypertension models. Additionally, expression of the
Crystal T Clark et al.
The American journal of psychiatry, 170(11), 1240-1247 (2013-11-05)
Little information is available on the need for dosage changes for lamotrigine in pregnant women with bipolar disorder. The authors present new data on serial serum levels of lamotrigine in pregnant patients on lamotrigine monotherapy. They also review the epilepsy
Jacqueline A French et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 9(1), 176-184 (2011-12-06)
The efficacy and safety of lamotrigine extended-release tablets (LTG XR) as monotherapy for partial seizures were evaluated using the conversion-to-monotherapy design, and historical data as the control. This methodology was recently approved by the United States Food and Drug Administration
Philip J Wiffen et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (2)(2), CD006044-CD006044 (2011-02-18)
This is an update of the original Cochrane review published in Issue 2, 2007. Some antiepileptic medicines have a place in the treatment of neuropathic pain (pain due to nerve damage). This updated review adds five new additional studies looking