Merck
C-144
Supelco
Cannabidiolsäure -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.47
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-15-12-18(23)20(21(24)19(15)22(25)26)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,23-24H,2,5-10H2,1,3-4H3,(H,25,26)/t16-,17+/m0/s1
InChIKey
WVOLTBSCXRRQFR-DLBZAZTESA-N
Allgemeine Beschreibung
Diese Certified Spiking Solution® eignet sich für Cannabidiolsäure-Testverfahren mittels GC/MS, LC/MS oder HPLC für Testanwendungen zur Profilerstellung im Hinblick auf die Stärke oder Unreinheit von Cannabis, Pharmaforschung und forensische Analytik. Cerilliant zertifizierte Lösungs-Referenzmaterialien (ZRM) von Cannabinoiden werden in einem praktischen quantitativen, von der US-Behörde DEA freigestellten Lösungsformat und mit TK-Nummern für kanadische Kunden geliefert.
Cannabidiolsäure (CBDA) ist eines der Haupt-Cannabinoide, die in Pflanzen der Cannabaceae-Familie (zum Beispiel Hanf und Cannabis) vorkommen. Sie kommt überwiegend in den Blättern der Pflanze vor und bildet bei der Decarboxylierung unter Einwirkung von Licht oder Wärme Cannabidiol (CBD). Sie weist anxiolytische, entzündungshemmende, anti-hyperalgetische, antiemetische, neuroprotektive und antikonvulsive Wirkungen auf.
Anwendung
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Bestimmung von vier Cannabinoiden aus einer Ölmatrix mittels Umkehrphase-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (RP-HPLC) in Kombination mit einem Diodenarraydetektor (DAD)
  • Analyse von Hanfsamenölproben für die Identifizierung und Bestimmung von sieben Haupt-Cannabinoiden mittels an einen UV-Detektor gekoppelte HPLC
  • Trennung und Bestimmung von CBD und CBDA aus Hanfölproben mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion und HPLC-DAD
  • Multianalyse von 11 Cannabinoiden in Biomasse und Extrakten von verschiedenen Cannabisvarianten mittels einem HPLC-UV-Verfahren gemäß der dreiteiligen Richtlinie zur Validierung von Analyseverfahren des International Council for Harmonisation (ICH)
  • Entwicklung und Validierung eines HPLC-DAD-Verfahrens für die gleichzeitige Analyse von fünf neutralen und sauren Haupt-Cannabinoiden in Cannabis- und Haschischproben
  • Gaschromatografie-Massenspektrometrie(GC-MS)-Analyse von zehn Haupt-Cannabinoiden aus Hanfblüten nach ihrer Silylierung und Veresterung für die Derivatisierung
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Quantitative determination of CBD and THC and their acid precursors in confiscated cannabis samples by HPLC-DAD}, author={Hadener, M, et al.
Hadener, M, et al.142-150
Forensic Science International, 299, 142-150 (2019)
A simple, fast, and green oil sample preparation method for determination of cannabidioloic acid and cannabidiol by HPLC-DAD
Madej K, et al.
Separations, 7, 60-60 (2020)
HPLC-DAD analysis of hemp oil supplements for determination of four cannabinoids: Cannabidiol, cannabidiolic acid, cannabinol and delta 9-Tetrahydrocannabinol
Madej K, et al.
Separations, 8, 227-227 (2021)
Federica Pigliasco et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-14)
The aim of this work is to evaluate volumetric absorptive microsampling (VAMS) from capillary blood as an alternative strategy for therapeutic drug monitoring (TDM) in patients treated with the newly available GW-purified form of cannabidiol (Epidiolex®). A fast ultra-high-performance liquid
Alice Palermiti et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(5) (2021-06-03)
Medical cannabis is increasingly being used in the treatment and support of several diseases and syndromes. The quantitative determination of active ingredients (delta-9 tetrahydrocannabinol, THC, and cannabidiol, CBD) in galenic oily preparations is prescribed by law for each produced batch.