Merck
C-140
Supelco
Cannabidivarin -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
CBDV -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.41
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
Oc1c(c(cc(c1)CCC)O)C2C(CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C19H26O2/c1-5-6-14-10-17(20)19(18(21)11-14)16-9-13(4)7-8-15(16)12(2)3/h9-11,15-16,20-21H,2,5-8H2,1,3-4H3
InChIKey
REOZWEGFPHTFEI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diese zertifizierte Snap-N-Spike® Lösung eignet sich für Cannabidivarin-Testmethoden mittels GC/MS, LC/MS oder HPLC für Anwendungen in der klinischen Toxikologie, zur Prüfung der Wirksamkeit oder des Verunreinigungsprofils von Cannabis, in der Pharmaforschung, forensischen Analytik und zum Nachweis von Drogenkonsum im Urin. Cerilliant® zertifizierte Lösungs-Referenzmaterialien (ZRM) von Cannabinoiden werden in einem praktischen quantitativen, von der US-Behörde DEA freigestellten Lösungsformat und mit TK-Nummern für kanadische Kunden geliefert.
Cannabidivarin (CBDV) ein nichtpsychoaktives Phytocannabinoid, das zur Klasse der C21-Terpenophenol-Verbindungen gehört. Es kommt in Cannabis vor und Berichten zufolge ist es bei der Behandlung von Schmerzen, affektiven Störungen und entzündlichen Erkrankungen therapeutisch wirksam.
Anwendung
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Bestimmung von acht Cannabinoiden in acht Hanfproben und 12 forensischen Cannabisproben mittels Umkehrphase-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (RP-HPLC) in Kombination mit einem UV-Detektor
  • Analyse von 13 Ölproben aus Hanf auf sieben Haupt-Cannabinoide mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) in Kombination mit einem UV-Nachweis
  • Entwicklung eines schnellen Flüssigchromatografie (LC)-Verfahrens zum Trennen und Identifizieren von Cannabidiol, Cannabidivarin, Δ9-Tetrahydrocannabivarin und Cannabigerol in Mäusegewebeproben in Kombination mit Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS)
  • Nachweis und Quantifizierung von Cannabidiol, Tetrahydrocannabidiol, Cannabinol, Tetrahydrocannabidivarin und Cannabigerol mittels an Massenspektrometrie im positive Elektrospray-Ionisation (ESI)-Modus gekoppelte Flüssigchromatografie von Hanfpflanzen
  • Entwicklung und Validierung eines LC-Verfahrens in Kombination mit einem UV-Detektor für die Verunreinigungsanalyse von Cannabidivarin und Cannabidibutol in Cannabidiol aus Hanfextrakten
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1