Wichtige Dokumente
890898C
Avanti
DOTMA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-O-octadecenyl-3-trimethylammonium propane (chloride salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (890898C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890898C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (890898C-25mg)
25 mg/mL (890898C-200mg)
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lipid-Typ
transfection
cationic lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[Cl-]
InChI
1S/C42H84NO2.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-44-41-42(40-43(3,4)5)45-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)