Wichtige Dokumente
880730C
Avanti
18:1 PEG1000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880730C
Synonym(e):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-1000] (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (880730C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (880730C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 880730C
Konzentration
10 mg/mL (880730C-25mg)
25 mg/mL (880730C-200mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)