Wichtige Dokumente
880400P
Avanti
16:0 PEG350 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880400P, powder
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-350] (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 200 mg (880400P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880400P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 880400P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C53H104NO17P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-51(55)68-48-50(71-52(56)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)49-70-72(58,59)69-33-32-54-53(57)67-47-46-66-45-44-65-43-42-64-41-40-63-39-38-62-37-36-61-35-34-60-3;/h50H,4-49H2,1-3H3,(H,54,57
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)