Merck
880133P
Avanti
Bis-DSPE PEG2000
Avanti Research - A Croda Brand 880133P, powder
Synonym(e):
Bis(1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-[(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C172H336N2Na2O62P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3532.41
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (880133P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 880133P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(COCCOCCOCCOCC(NCCOP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
InChIKey
VEBOGXYVSDOURA-RHNAJWHGSA-L
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880133P-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)