Merck
860694P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate-d7
powder, Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
Synonym(e):
D-erythro-sphinganine-1-phosphate-d7
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H33D7NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.53
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.12
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860694P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2
InChIKey
YHEDRJPUIRMZMP-GEZFCKIXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sphinganine-1-phosphate-d7 is a deuterated derivative of Sphinganine-1-phosphate.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)