Wichtige Dokumente
860662P
Avanti
Sphingosine-1-Phosphate (d20:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860662P, powder
Synonym(e):
D-erythro-sphingosine-1-phosphate (C20 base)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860662P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860662P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C20H42NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21)18-26-27(23,24)25/h16-17,19-20,22H,2-15,18,21H2,1H3,(H2,23,24,25)/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
InChIKey
YUUWWSOTAGQJFW-YIVRLKKSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3