Wichtige Dokumente
860652P
Avanti
C8 Ceramide-1-Phosphate (d17:1/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860652P, powder
Synonym(e):
N-octanoyl-ceramide-1-phosphate (C17 base) (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860652P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860652P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3