Wichtige Dokumente
857522P
Avanti
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
(S)-N-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (857522P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857522P-50MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bacterial lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
WILLZMOKUUPJSL-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable