Wichtige Dokumente
857465W
Avanti
AEA-d4
C20:4 anandamide-d4, methanol solution
Synonym(e):
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoylethanolaminde-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (857465W-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 857465W
Konzentration
1 mg/mL (857465W-1mg)
Lipid-Typ
bioactive lipids
deuterated lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup