Merck
855800P
Avanti
24:0 Lyso PC
1-lignoceroyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonym(e):
1-tetracosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(24:0/0:0)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H66NO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
607.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (855800P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 855800P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
24:0 Lyso PC has been used as a standard for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855800P-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The peroxisomal AAA ATPase complex prevents pexophagy and development of peroxisome biogenesis disorders
Law KB, et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017)
Kelsey B Law et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017-05-20)
Peroxisome biogenesis disorders (PBDs) are metabolic disorders caused by the loss of peroxisomes. The majority of PBDs result from mutation in one of 3 genes that encode for the peroxisomal AAA ATPase complex (AAA-complex) required for cycling PEX5 for peroxisomal