Wichtige Dokumente
855176P
Avanti
07:0 Lyso PC
1-heptanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonym(e):
1-heptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(7:0/0:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (855176P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 855176P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCC)=O
InChIKey
RGIOGDXWJBHLCU-CQSZACIVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)