Wichtige Dokumente
850546P
Avanti
MSDH
Avanti Research™ - A Croda Brand 850546P, powder
Synonym(e):
(S)-O-methyl-serine dodecylamide hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Mol-Gew.
322.91 g/mol
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (850546P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850546P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[NH3+][C@@H](COC)C(NCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C16H34N2O2.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-16(19)15(17)14-20-2;/h15H,3-14,17H2,1-2H3,(H,18,19);1H/t15-;/m0./s1
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)