Merck
C3023
Sigma-Aldrich
CHAPS-Hydrat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat Hydrat, CHAPS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H58N2O7S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
614.88 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
bovine bile
Qualitätsniveau
Qualität
HPLC grade
Beschreibung
zwitterionic
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
614.88 g/mol (anhydrous basis)
Lagerbedingungen
dry at room temperature (tightly closed)
Methode(n)
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
<0.04% DMF
CMC
8 mM
mp (Schmelzpunkt)
157 °C (dec.) (lit.)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChIKey
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
Allgemeine Beschreibung
CHAPS-Hydrat, ein zwitterionisches Detergens aus der Cholsäure, ist ein hervorragendes Hilfsmittel in der biochemischen und zellbiologischen Forschung, insbesondere zur Solubilisierung von Membranproteinen. Dieses vielseitige Detergens zeichnet sich durch Eigenschaften von Sulfobetain- und von Gallensäure-Detergenzien und durch eine bemerkenswerte Löslichkeit von über 50 % in wässrigen Lösungen aus. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung von Protein-DNA-Komplexen und gewährleistet die Erhaltung biochemischer Aktivität in Lösung.
CHAPS-Hydrat wird häufig als Puffer in verschiedenen Forschungsanwendungen eingesetzt und fungiert als amphiphiles Tensid zur Solubilisierung von Plasmamembranproteinen und zur Verdünnung von Assaykomponenten. Es ist vor allem durch die einfache Entfernbarkeit durch Dialyse oder Gelfiltration attraktiv, was es zu einer bevorzugten Wahl für die Bestimmung der molekularen Masse durch Fluorometrie macht. Diese Funktion unterstreicht die Anpassbarkeit von CHAPS-Hydrat unter verschiedenen experimentellen Bedingungen. Bei Assays mit polyvalenten Metallen oder Metallionen, die empfindlich auf unspezifische Chelatbildner reagieren, ist jedoch Vorsicht geboten. Über seine konventionelle Anwendung hinaus dient CHAPS-Hydrat als Polymermatrix in Bindungsassays, indem es Metallionen effektiv aus Proteinlösungen entfernt.
Anwendung
0,2 w/v CHAPS wird verwendet, um zerebrales Endothel mittels Gehirndurchblutung zu entfernen. 2 % (w/v) CHAPS wird in der Extraktion von Proteinen zusammen mit Thiourea und Urea als Rehydrierungspuffer genutzt. 10 mM CHAPS dienen in der Western-Blot-Analyse zusammen mit 0,15 M NaCl, Tris-Cl, pH 7,6, EDTA als Lysepuffer. CHAPS wird bei der In-situ-Hybridisierung von unreifem Säuger-ZNS als Hybridisierungspuffer verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen Biochemie und Zellbiologe
  • Kann bei der Dialyse und Elektrophorese verwendet werden
  • Hochreines Produkt für Forschungsanwendungen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Brain-derived neurotrophic factor of the cerebral microvasculature: a forgotten and nitric oxide-dependent contributor of brain-derived neurotrophic factor in the brain.
Monnier A, et al.
Acta Physiol., 219(4), 790-802 (2017)
Identification of a scavenger receptor homologue on nonspecific cytotoxic cells and evidence for binding to oligodeoxyguanosine.
Kaur H, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 15(3), 169-181 (2003)
Virginia Andreani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(41), E9630-E9639 (2018-09-28)
Plasma cell differentiation involves coordinated changes in gene expression and functional properties of B cells. Here, we study the role of Mzb1, a Grp94 cochaperone that is expressed in marginal zone (MZ) B cells and during the terminal differentiation of
Procedures for whole-mount immunohistochemistry and in situ hybridization of immature mammalian CNS.
Luque JM, et al.
Brain Res. Protoc., 2(2), 165-173 (1998)
Eric M Wexler et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 27(5), 1130-1141 (2009-05-07)
Wnt signaling regulates neural stem cell (NSC) function and development throughout an individual's lifetime. Intriguingly, adult hippocampal progenitors (AHPs) produce several Wnts, and the intracellular machinery necessary to respond to them, creating the potential for an active autocrine-signaling loop within