Merck
700229P
Avanti
Ursocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
3α,7ß,12α-trihydroxy-5ß-cholan-24-oic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]([C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C)O
InChIKey
BHQCQFFYRZLCQQ-UTLSPDKDSA-N
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700229P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)