Merck
Z560626
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 600 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
top joint: threaded29/32
Qualität
for chromatography
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule AD × effektive L
44 mm × 572 mm
Säulenvolumen
600 mL
Reservoirvolumen
500 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)