Merck
Z408441
Scienceware® ROTO-FLO Durchflussanzeige
fits tubing, 1/4 ‑ 5/16 in., red wheel
About This Item
UNSPSC-Code:
20121904
NACRES:
NB.51
Beschreibung
barbed ends
Leistungsmerkmale
fits tubing 1/4 ‑ 5/16 in.
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Farbe
red wheel
Allgemeine Beschreibung
Ein farbiges Rädchen dreht sich, sobald Flüssigkeit oder Gas durch das Gehäuse fliesst. Durchflussbereich: 0.5 to 10 L/Min. Aus durchsichtigem PS. Nicht für korrosive Flüssigkeiten oder Temperaturen über 64°C. Überdruck max. 0,6 bar
Rechtliche Hinweise
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)