Merck
Z506796
Sigma-Aldrich
Quick Press Matrizensatz
diam. 7 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchmesser
7 mm
Allgemeine Beschreibung
Die Quick Press ist eine Handpresse zum Herstellen von transparenten KBr-Pellets (Scheiben) mit einem Durchmesser von 7 mm. Die KBr-Pellets werden lediglich mit der Kraft eines kräftigen Händedrucks geformt, die gleichmäßig auf den Griff ausgeübt wird.
  • Die Stempeloberflächen sind optisch poliert.
KBr-Pelletierung:
1. Die KBr-Pulver-/Probenmatrix wird in die Vertiefung des Edelstahlrings gefüllt, in den zuvor der kürzere der beiden Stempel eingesetzt wurde.
2. Dann wird der längere zweite Stempel in den Ring eingesetzt und die Baugruppe im Griff der Presse positioniert.
3. Durch Zusammendrücken der Griffschenkel wird Druck auf die Probe angewendet.
4. Das KBr-Pellet verbleibt im Ring, wenn die Stempel vom Ring entfernt werden.
5. Der Ring wird in dem optionalen V-förmigen Probenhalter positioniert, der in Objektträgerhalterungen mit einer Standardgröße von 2 x 3 Zoll in ein beliebiges Spektrometer eingesetzt werden kann.
6. Nach der Analyse kann das Pellet mit Wasser aus dem Ring ausgespült oder entnommen und aufbewahrt werden.
Die Stempelsatzausführung der Quick Press basiert auf dem Hebelgesetz, um mit minimalem Kraftaufwand sehr hoher Druck anzuwenden.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)