Merck
Z506761
Sigma-Aldrich
Quick Press KBr-Pellet-Kit
Synonym(e):
KBr Pellet Making Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Allgemeine Beschreibung
Handpresse zur Herstellung von transparenten KBr-Presslingen. Der Pressling wird nur durch die stetige Anwendung eines festen Händedruck gepresst. Das Kit enthält Pressformen für Presslinge mit 7 mm Durchmesser.
  • Pressformen aus gehärteter Nickellegierung
  • Amboss-Oberfläche ist optisch poliert
  • Optionale 2 und 4 mm Pressformen sind verfügbar
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)