Z408468
Scienceware® ROTO-FLO™ Durchflussanzeige
fits tubing, 5/16 - 1/2in., green wheel
Beschreibung
barbed ends
Leistungsmerkmale
fits tubing 5/16 - 1/2in.
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Farbe
green wheel
Allgemeine Beschreibung
Ein farbiges Rädchen dreht sich, sobald Flüssigkeit oder Gas durch das Gehäuse fliesst. Durchflussbereich: 0.5 to 10 L/Min. Aus durchsichtigem PS. Nicht für korrosive Flüssigkeiten oder Temperaturen über 64°C. Überdruck max. 0,6 bar
Rechtliche Hinweise
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)