Merck
Z291803
Supelco
Einsätze für 2-mL-Gefäße mit weiter Öffnung, 6,0 mm Innendurchmesser
volume 0.3 mL, glass insert (conical with polyspring), O.D. × H 6 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
glass insert (conical with polyspring)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
6 mm × 30 mm
Volumen
0.3 mL
Allgemeine Beschreibung
Einsatz ist für 12 x 32 mm große Gefäße mit weiter Öffnung (6,0 mm) geeignet
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)