Direkt zum Inhalt
LU
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Einsätze für 2-mL-Gefäße mit weiter Öffnung, 6,0 mm Innendurchmesser
Products
Produktkategorie
inserts (6)
Marke
Supelco (6)
ID (mm)
AD (mm)
Volumen (ml)
Farbe
Produkte filtern
Showing 1-6 of 6
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
24715
Einsätze für 2-mL-Gefäße mit weiter Öffnung, 6,0 mm Innendurchmesser,
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
24721
Einsätze für 2-mL-Gefäße mit weiter Öffnung, 6,0 mm Innendurchmesser,
volume 0.2 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
24722
Einsätze für 2-mL-Gefäße mit weiter Öffnung, 6,0 mm Innendurchmesser,
volume 0.2 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
24717
Einsätze für 2-mL-Gefäße mit weiter Öffnung, 6,0 mm Innendurchmesser,
volume 0.25 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
24716
Einsätze für 2-mL-Gefäße mit weiter Öffnung, 6,0 mm Innendurchmesser,
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
27407
Einsätze für 2-mL-Gefäße mit weiter Öffnung, 6,0 mm Innendurchmesser,
volume 0.25 mL, glass (with glass flange), for use with Step Vials, pkg of 100 ea