Merck
Z176052
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle valve
CGA Inlet for 180M/110F, 316 stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Materialien
316 stainless steel
Fitting
CGA Inlet for 180M/110F
Allgemeine Beschreibung
Diffusionsfest; Diaphragmadichtung; dichtungsloses Ein/Aus-Ventil. Für oben beschriebene Lecture-bottle; 9.5 mm (3/8Zoll)-NPTM-Ventilgewinde; CGA 180-Kern/110-Hülse-Auslaßanschluss.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)