Merck
Z115118
Sigma-Aldrich
Fläschchen, V-Vials® mit Schraubdeckel mit fester Kappe
volume 5 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 65 mm, pkg of 12 ea
Synonym(e):
Screw-top V-Vials with Sealed Cap
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 12 ea
Durchm. × H
20 mm × 65 mm
Volumen
5 mL
Fitting
thread for 20-400
Allgemeine Beschreibung
Graduiert. Autoklavierbar, Hydrolyseklasse 1, mit PTFE-beschichteter Dichtung.
Rechtliche Hinweise
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)