Merck
Z115061
Supelco
Fläschchen, V-Vials® mit Schraubdeckel mit fester Kappe
volume 1 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 44 mm, pkg of 12 ea
Synonym(e):
Screw-Top V-Vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 12 ea
Kappengröße
13-425
Durchm. × H
13 mm × 44 mm
Volumen
1 mL
Fitting
thread for 13-425
Allgemeine Beschreibung
Graduiert. Autoklavierbar, Hydrolyseklasse 1, mit PTFE-beschichteter Dichtung.
Rechtliche Hinweise
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)