Merck
Z106526
Supelco
Septa für oben offene Verschlusskappen
for cap size 13 mm, PTFE-faced styrene-butadiene rubber
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE-faced styrene-butadiene rubber
Verpackung
pkg of 100
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung mit Deckeln mit Loch und Wheaton-Fläschchen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)