Septen
Eine breite Palette von gerillten und nicht gerillten Septen und Muffenstopfen ist für die Verwendung als temporäre Verschlüsse für Glaswarenverbindungen, Röhrchen, Flaschen, NMR-Röhrchen, Ampullen und Kanülentechniken in der luftempfindlichen Chemie erhältlich. Um Ihre wertvollen Inhalte in den Gefäßen oder Behältern vor der Atmosphäre zu schützen, bietet unser Sortiment an Septen zuverlässige luft- und feuchtigkeitsdichte Abdichtungen.
Erfahren Sie mehr über:
Zugehörige Produktinformationen
- Newsletter: A Quest for the Perfect Rubber Septa
Natural rubber septa, also known as sleeve stoppers, have long been used as temporary closures for a myriad of applications in chemistry, pharmaceuticals, R&D and biology, to name a few.
- Article: Molded Thermogreen™ LB-2 Septa
Molded Thermogreen™ LB-2 Septa are manufactured from high quality, low bleed material using the same exclusive rubber formulation as the popular Thermogreen™ LB-2 Septa.
- Brochure: Precision Seal® Septa
Precision Seal® Septa are manufactured under “white room” conditions, from one certified raw material formulation for absolute consistency in all sizes, from lot-to-lot.
Precision-Seal-Septen
Precision Seal® Septen werden aus zertifiziertem Naturkautschuk hergestellt und bieten eine hervorragende Wiederverschließbarkeit. Unsere Precision Seal® Septen rutschen nicht durch die Verbindung oder springen beim Kanülieren oder unter Druck nicht ab. Sie können bei der Arbeit mit organischen Lösungsmitteln verwendet werden. Der längere, kegelförmige Stopfen von Precision Seal® passt auf Standard-Kegelverbindungen und bietet eine um 50 bis 80 % größere Dichtungsfläche als herkömmliche Muffenstopfen. Durch das Design der inneren Dichtung der Precision Seal® Septen wird die Migration von Chemikalien- und Lösungsmitteldämpfen durch die Verbindung hinauf zur Muffe minimiert, die anschwellen, Undichtigkeiten aufweisen oder durch Exposition versagen kann. Die Oberflächentextur des Gummis ähnelt einer Glasschliffverbindung und verhindert Bewegungen, sobald er fest sitzt. Unsere Precision Seal® Septen werden unter "Weißraum“ Bedingungen aus einer zertifizierten Charge hergestellt, um absolute Konsistenz in allen Größen zu erreichen.
Suba-Seal-Septen
Wir liefern Original Suba-Seal-Septen, die den qualitativ hochwertigsten Dreh-Verschluss bieten, der mit gerillten Stopfen angeboten wird. Unsere Suba-Seal-Gummisepten sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich und sind ideal für luft- und feuchtigkeitsempfindliche chemische Verfahren. Nach dem Durchstechen mit einer nichtstanzenden Nadel verschließt Gummi die Einstichstelle und schützt den Inhalt des Gefäßes oder Behälters vor der Atmosphäre. Wir bieten auch Suba-Seal-Silikonkautschuksepten für Hochtemperaturanwendungen (bis zu 200 °C durchgängig) mit verbesserter chemischer Beständigkeit im Vergleich zu Naturkautschuk und autoklavierbar für sterile Anwendungen an.
Septen aus Naturkautschuk (Septen mit umstülpbarem Rand)
Septen aus Naturkautschuk werden aus Naturkautschuk mit geringer Dichte hergestellt und können zur Abdeckung von milden organischen Lösungsmitteln und wässrigen Lösungen verwendet werden. Wir bieten Naturkautschuksepten in verschiedenen Abmessungen an.
Weitere Septen und Zubehör
Wir bieten eine große Auswahl an Septen an, darunter Septen mit umstülpbarem Rand, pigmentfreie Septen, gerillte Septen und Precision Seal® Septenkappen für entsprechende Anwendungen.
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an GC-Septen und spezialisierten Handwerkzeugen, die eine leckagefreie Abdichtung bieten, um den Trägergasdruck im System aufrechtzuerhalten und um wiederholte Einstiche durch eine Spritzennadel während der Probeninjektionen zu ermöglichen.
Browsen Sie durch unser Zubehör für Septen, wie z. B. Dispenser-Behälter, Kabelbinder, die sich hervorragend zum Befestigen von Gummisepten an Flaschen und Kolbenverbindungen eignen, und die Kabelbinderzange, die als verstärkte oder Standardausführung erhältlich ist.