Merck
Y906689
Sigma-Aldrich
Cylinder
lecture bottle, carbon steel, 1/4 in. NPT
About This Item
UNSPSC-Code:
12142200
NACRES:
NA.12
Materialien
carbon steel
Qualitätsniveau
Parameter
1800 psi max. pressure
AD × ID × L
2 in. × 1.86 in. × 11.625 in.
Kapazität
450 mL
Wandstärke
0.07 in.
Gewicht
739 g
Fitting
1/4 in. NPT
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2