WHAWB129242
QIAcard™ FTA™ DMPK-Karten
FTA DMPK-B card, 4 sample areas per card, pack of 100 cards
Synonym(e):
QIAcard™ FTA™ DMPK-B (100), whatman dmpk, whatman fta
Empfohlene Produkte
Materialien
white
Hersteller/Markenname
Qiagen WB129242
Verpackung
pack of 100 cards
Allgemeine Beschreibung
Arzneimittelmetabolismus(DM)-Pharmakokinetik(PK)-Studien bieten einen wichtigen Einblick in das Verhalten von Arzneimittelkandidaten im Körper. Diese Studien stellen einen entscheidenden Schritt in der Arzneimittelentwicklung dar.
QIAcard™ FTA™ DMPK-Karten für die Pharmakokinetik der Arzneimittelverstoffwechselung ermöglichen die Probennahme von Mikrovolumen mit nur 10 bis 20 µl je Probe und wurden zur Verwendung mit Blutproben entwickelt. Die Karten können auch für farblose Proben wie Plasma, Liquor und Urin verwendet werden.
QIAcard™ FTA™ DMPK-A enthält imprägnierte Chemikalien, die eine Proteindenaturierung zur Inaktivierung endogener Enzyme ermöglichen. Die Zelllyse setzt endogenes Zellmaterial auf der Karte frei. Die Stabilisation von DNA ermöglicht die erneute Probennahme von Blutflecken für die Pharmakogenomik. Imprägnierte Chemikalien können den Massenspektrometrienachweis beeinträchtigen, zum Beispiel durch Ionenunterdrückung.
QIAcard™ FTA™ DMPK-Karten für die Pharmakokinetik der Arzneimittelverstoffwechselung ermöglichen die Probennahme von Mikrovolumen mit nur 10 bis 20 µl je Probe und wurden zur Verwendung mit Blutproben entwickelt. Die Karten können auch für farblose Proben wie Plasma, Liquor und Urin verwendet werden.
QIAcard™ FTA™ DMPK-A enthält imprägnierte Chemikalien, die eine Proteindenaturierung zur Inaktivierung endogener Enzyme ermöglichen. Die Zelllyse setzt endogenes Zellmaterial auf der Karte frei. Die Stabilisation von DNA ermöglicht die erneute Probennahme von Blutflecken für die Pharmakogenomik. Imprägnierte Chemikalien können den Massenspektrometrienachweis beeinträchtigen, zum Beispiel durch Ionenunterdrückung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Für die DBS-Mikrovolumen-Probenentnahme werden nur 10 bis 20 μl pro Probe benötigt.
- Konsistente Daten werden durch seriellere Probenahme von einzelnen Tieren gewonnen.
- geringere Abhängigkeit von zusammengesetzten Daten
- Das aus 3 Schritten bestehende DBS-Verfahren ist einfacher als das umständliche Zentrifugieren, Isolieren und Reinigen von Plasma.
- Vermittelt durch die Reinigung auf dem Substrat eine höhere Analytenstabilität, insbesondere für enzymsensitive Verbindungen.
- Die Stabilität bei Raumtemperatur spart die mit dem Versand auf Trockeneis verbundenen Kosten und ermöglicht eine Fernprobennahme.
Sonstige Hinweise
Die Analyse erfolgt primär durch HPLC oder UHPLC, gefolgt von einem MS/MS-Nachweis oder direkten Desorptions-MS-Verfahren wie DESI. Methanol oder wässrige/organische Gemische eignen sich gut für kleine Moleküle; für Proteine werden wässrige Puffer empfohlen. Wählen Sie ein gutes Lösungsmittel für den Analyten, bei dem die Kompatibilität mit den verwendeten HPLC-Bedingungen erhalten bleibt. Die Wahl von DMPK-Karten hängt von vielen Faktoren ab, z. B. der chemischen Struktur des Analyten, des Extraktionslösungsmittels und des Analyseablaufs.
Anwendungsgebiet: Nur für interne Forschungszwecke
Anwendungsgebiet: Nur für interne Forschungszwecke
Rechtliche Hinweise
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Analytical chemistry, 81(4), 1557-1563 (2009-01-22)
A novel approach has been developed for the quantitative determination of circulating drug concentrations in clinical studies using dried blood spots (DBS) on paper, rather than conventional plasma samples. A quantitative bioanalytical HPLC-MS/MS assay requiring small blood volumes (15 microL)
Analytical chemistry, 83(1), 118-124 (2010-12-09)
A novel approach has been developed for the quantitative determination of circulating drug concentrations in clinical studies using dried plasma spots (DPS) on paper substrates, rather than conventional plasma samples. A quantitative bioanalytical high-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) assay