Merck
WHAWB120205
QIAcard FTA- Karten ohne Anzeige
classic, 4 sample areas per card, pkg of 100 cards
Synonym(e):
QIAcard FTA Klassik (100)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
NACRES:
NB.22
Beschreibung
FTA classic card with 4 sample areas per card, 125 μL maximum volume/sample area, 500 μL maximum total volume/card
Hersteller/Markenname
Qiagen WB120205
Verpackung
pkg of 100 cards
Eignung
suitable for (isolation, purification and storage of nucleic acids)
Allgemeine Beschreibung
FTA-Karten bieten ein kompaktes Aufbewahrungssystem bei Raumtemperatur, das die Notwendigkeit für Platz im Gefrierschrank reduziert.
QIAcard FTA-Klassikformat mit 4 Spotflächen zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren von gefärbten Proben wie Blut. Die FTA-Technologie ermöglicht die Zelllyse beim Kontakt, Denaturierung von Proteinen und sofortige Stabilisation und Schützung von Nukleinsäuren.
FTA-Klassik-Karten nutzen die QIAcard FTA-Technologie, welche die Handhabung und Verarbeitung von Nukleinsäuren vereinfacht. FTA-Karten enthalten Chemikalien, die Zellen lysieren, Proteine denaturieren und Nukleinsäuren vor Nukleasen, Oxidation und UV-Schäden schützen. FTA-Karten ermöglichen eine schnelle Inaktivierung von Organismen, einschließlich Krankheitserregern, die durch Blut übertragen werden, und verhindern das Wachstum von Bakterien und anderen Mikroorganismen.
Praktisch für Protokolle, die verschiedene Orte für das Prüfen und Archivieren von Proben erfordern. Unterschiedliche Proben können unabhängig voneinander verarbeitet werden.
Anwendung
Die FTA-Kartentechnologie hat ein breites Anwendungsspektrum:
  • Transgene Identifizierung
  • Transfusionsmedizin
  • Plasmid-Screening
  • Tests für Lebensmittel und Agrarwirtschaft
  • Arzneimittelforschung
  • Genomik
  • STR-Analyse
  • Tieridentifizierung
  • Gesamtgenom-Amplifikation
  • Molekularbiologie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 4 Probenbereiche zum Auftragen von bis zu 500 μl Probenvolumen je Karte
  • Tragen Sie Ihre Probe einfach auf die FTA-Karte auf. Zellmembranen und Organellen werden lysiert und die freigesetzten Nukleinsäuren werden von den Fasern der Matrix festgehalten. Die Nukleinsäuren bleiben für Transport, sofortige Verarbeitung oder Langzeitlagerung bei Raumtemperatur immobilisiert.
  • Da die erfassten Nukleinsäuren erhalten bleiben, erleichtern FTA-Karten die Probennahme an entlegenen Orten und vereinfachen den Probentransport.
  • Sie können Ihre Proben ohne teure Spezialversandmethode oder Trockeneis an das Labor zurücksenden und zu einem Ihnen genehmen Zeitpunkt verarbeiten.
  • FTA-Karten können mit nahezu allen Probentypen verwendet werden: Blut, kultivierte Zellen, bukkale Zellen, Plasmide und festes Gewebe.
  • Die erfassten Nukleinsäuren sind jederzeit für die Aufreinigung bereit. Einfach eine Scheibe aus der FTA-Karte ausstanzen, diese mit FTA-Aufreinigungsreagens waschen und mit TE-1-Puffer (10 mmol/l Tris-HCI, 0,1 mmol/l EDTA, pH-Wert 8) spülen. Die DNA auf der gewaschenen Scheibe ist dann für Anwendungen wie PCR, SNP-Analyse und Echtzeit-PCR bereit. Da die PCR-Produkte in Lösung bleiben, kann die ausgestanzte Scheibe für mehrere Amplifikationen verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Für eine optimale Probenintegrität sollten FTA-Karten in einem Multi-Barrier-Beutel mit einem Trockenmittelbeutel aufbewahrt werden.
Anwendungsgebiet: Nur für interne Forschungszwecke
Rechtliche Hinweise
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group