Merck
W478955
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-5-heptenol
natural, ≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
FEMA-Nummer:
4789
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
natural
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; oily; waxy
InChI
1S/C9H18O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,9-10H,4,6-7H2,1-3H3
InChIKey
WFZFXUZFKAOTRR-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
386.1 °F
Flammpunkt (°C)
196.7 °F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)