W217018
2-Butanon
FCC, FG
Synonym(e):
Ethyl-methylketon, MEK, Methyl-ethylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.320
Dampfdichte
2.49 (vs air)
Dampfdruck
71 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
960 °F
Expl.-Gr.
10.1 %
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−87 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
ethereal
SMILES String
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?