Wichtige Dokumente
W399701
2-Methyl-4-oxopentane-2-thiol
≥99%, FG
Synonym(e):
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥99%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
black currant; meaty; sulfurous
SMILES String
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChIKey
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F
Flammpunkt (°C)
54 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)