Merck
W350206
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-3-butanol
mixture of isomers, ≥97%, FG
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH(SH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.19
FEMA-Nummer:
3502
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
760
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.024
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
meaty; alliaceous; sulfurous
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.48 (lit.)
bp
53 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; alliaceous; sulfurous
SMILES String
CC(O)C(C)S
InChI
1S/C4H10OS/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
InChIKey
MJQWABQELVFQJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 4 ppm
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Zemfira S Kinzyabaeva et al.
Ultrasonics sonochemistry, 67, 105169-105169 (2020-05-18)
We have discovered a selective and efficient method for the synthesis of previously unknown 1,9-(1',4'-oxathiano)-1,9-dihydro-(C60-Ih)[5,6]fullerene, a compound with the direct attachment of the sulfur atom to the fullerene core. The method is based on the reaction of C60 with 1,2-hydroxythiols
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 52-52 (1996)