Merck
918911
Sigma-Aldrich
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
≥95.0%
Synonym(e):
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352105
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
ketone
thiol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChIKey
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F
Flammpunkt (°C)
54 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)