Merck
W393215
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl propionate
≥97%, FG
Synonym(e):
(E)-2-Hexen-1-yl propionate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.22
FEMA-Nummer:
3932
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.395
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; banana; green; fruity; tropical; rhubarb
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)