Merck
W200336
Sigma-Aldrich
Acetaldehyd
greener alternative
natural, FG
Synonym(e):
Ethanal
About This Item
Lineare Formel:
CH3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.05
FEMA-Nummer:
2003
Beilstein:
505984
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.001
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
1.52 (vs air)
Dampfdruck
14.63 psi ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
365 °F
Expl.-Gr.
60 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.332 (lit.)
pH-Wert
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−125 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
ethereal
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetaldehyd ist ein wichtiger flüchtiger Aromastoff, der in sherryartigen Weinen und auch in zahlreichen Früchten auftritt. Es wird vornehmlich als aromatisierender Zusatz in Milchprodukten, Fruchtsäften und alkoholfreien Getränken verwendet.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der biobasierten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien “Ungefährlichere Synthesen” und “Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen” der Grünen Chemie aufweisen.
Anwendung
  • Identifizierung von Acetaldehyd auf der Grundlage von plasmonischen Mustern einer mit Chromophoren und H(2)O(2) konjugierten Goldnanostruktur: eine neue Plattform für die schnelle und kostengünstige Analyse von krebserregendenStoffen mittels kolorimetrischer erschwinglicher Teststreifen (CATS).: Diese Studie stellt eine neuartige Methode zum Nachweis von Acetaldehyd unter Verwendung von Goldnanostrukturen dar und bietet eine schnelle, erschwingliche Lösung zur Überwachung dieser krebserregenden Verbindung (Shadjou N et al., 2024).
  • Optimisation and characterisation of KOH-activated carbon obtained from Baijiu spent grains for the mitigation of risk factors in alcoholic beverages.: Dieser Artikel befasst sich mit der Verwendung von KOH-Aktivkohle zur Absorption von Acetaldehyd aus alkoholischen Getränken und zur Reduzierung seines krebserzeugenden Risikos (Sun B et al., 2024).
  • Single-site iron-anchored amyloid hydrogels as catalytic platforms for alcohol detoxification.: Erörtert die Entwicklung von neuartigen eisenverankerten Amyloid-Hydrogelen, die den Abbau von Acetaldehyd, einem schädlichen Alkoholmetaboliten, katalysieren (Mezzenga R et al., 2024).
Vorsicht
Kann eine geringe Menge an Trimer bilden
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-38.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-38.89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Jelen H
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties, 291-291 (2011)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 9-9 (1997)
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 7-7 (2012)
Tetsuji Yokoyama et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 29(4), 622-630 (2005-04-19)
Elevated mean corpuscular volume (MCV) is a traditional biological marker for alcohol abuse and alcoholism, but the underlying mechanism is unclear. Three recent epidemiologic studies consistently showed that MCV was elevated by alcohol drinking more markedly among individuals with genetically
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining